1-Bromo-2,3-difluorobenzeno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,3-Difluorobromobenzene
B21585.03
B21585.06
B21585.03EA
42.6
EUR
B21585.03
B21585.06
1-Bromo-2,3-difluorobenzeno ≥98%
1-Bromo-2,3-difluorobenzeno
Purity: 98%
CAS No.: 38573-88-5
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 69-70°/12mm
MDL No.: MFCD00061136
Fórmula:
C₆H₃BrF₂ Ponto de ebulição: 69…70 °C (12 mmHg) Densidade: 1,724 Ponto de Inflamação: 61 °C (141 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00061136 Número CAS: 38573-88-5 |