2,5-Dibromo-1-fluorobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21281.14
B21281.22
B21281.14EA
73.1
EUR
B21281.14
B21281.22
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene ≥98%
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 1435-52-5
Molecular Formula: C6H3Br2F
Formula Weight: 253.91
Flash Point: 101°(213°F)
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 3236451
MDL No.: MFCD00010603
Fórmula:
C₆H₃Br₂F Ponto de ebulição: 216 °C Ponto de Fusão: 33…35 °C Ponto de Inflamação: 101 °C (213 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010603 Número CAS: 1435-52-5 |