Print…
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
311350010 311350050
ACRO311350010EA 49.2 EUR
ACRO311350010 ACRO311350050
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 99%
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Fórmula: C₆Br₂F₄
Ponto de ebulição: 198 °C
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 2,23 g/cm³
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039209
Número CAS: 827-08-7
EINECS: 212-564-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5145 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %