Print…
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14804.06 A14804.14 A14804.22
A14804.06EA 58 EUR
A14804.06 A14804.14 A14804.22
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene ≥98%
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 64695-78-9 Molecular Formula: C6H2Br2F2 Formula Weight: 271.89 Melting Point: 31-35° Beilstein Reference: 1941132
Fórmula: C₆H₂Br₂F₂
Ponto de ebulição: 208 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 31…35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009890
Número CAS: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III