Print…
2-Bromo-4-chlorophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16218.14 A16218.22
A16218.14EA 50.3 EUR
A16218.14 A16218.22
2-Bromo-4-chlorophenol ≥98%
2-Bromo-4-chlorophenol
Purity: 98+% CAS No.: 695-96-5 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 230-232° Beilstein Reference: 2042871 MDL No.: MFCD00002319
Fórmula: C₆H₄BrClO
Ponto de ebulição: 230…232 °C
Ponto de Fusão: 31…35 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002319
Número CAS: 695-96-5
EINECS: 211-785-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III