Print…
4-Bromo-2-chlorophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B24803.09 B24803.18 B24803.30
B24803.09EA 28.8 EUR
B24803.09 B24803.18 B24803.30
4-Bromo-2-chlorophenol ≥98%
4-Bromo-2-chlorophenol
Purity: 98% CAS No.: 3964-56-5 Molecular Formula: C6H4BrClO Formula Weight: 207.46 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 232-235° Beilstein Reference: 2042867 MDL No.: MFCD00002166
Fórmula: C₆H₄BrClO
Ponto de ebulição: 232…235 °C
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Densidade: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002166
Número CAS: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 3082
ADR: 9,III