Print…
4-Bromo-2-chlorophenol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
173530250 173531000 173530050
ACRO173530250EA 77 EUR
ACRO173530250 ACRO173531000 ACRO173530050
4-Bromo-2-chlorophenol 99%
4-Bromo-2-chlorophenol
Fórmula: C₆H₄BrClO
Ponto de ebulição: 232 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 47…51 °C
Densidade: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002166
Número CAS: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles and/or chunks or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥98.5 %