1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L07573.09
L07573.18
L07573.09EA
66.3
EUR
L07573.09
L07573.18
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 29682-39-1
Molecular Formula: C6H3BrClNO2
Formula Weight: 236.45
Melting Point: 59-62°
Beilstein Reference: 2253107
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00051514
Fórmula:
C₆H₃BrClNO₂ Ponto de Fusão: 59…62 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051514 Número CAS: 29682-39-1 EINECS: 249-773-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |