Print…
Sistema de aspiração de bancada, VACUSIP
Fornecedor: Integra
159000 159010
181-0276EA 927 EUR
181-0276 181-0275
Sistema de aspiração de bancada, VACUSIP
Bombas Sistemas de Aspiração a Vácuo
No laboratório, pequenos volumes de líquido têm de ser eliminados diariamente. Isto inclui a remoção de líquidos em excesso de tubos de reacção, aspiração de sobrenadantes após os processos de centrifugação, remoção de soluções de lavagem de microplacas, e muito mais. Até à data, estas tarefas são realizadas por sistemas feitos no laboratório compostos por um frasco ''armadilha'', uma ferramenta de aspiração rudimentar e por uma fonte de vácuo externa.
  • Pequeno e compacto; o sistema cabe em qualquer bancada
  • A utilização da versão com bateria do sistema
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo Com bateria Sem bateria
Environmentally Preferable
Pressão final da bomba de vácuo 250 mbar (±20%) 250 mbar (±20%)
Capacidade de aspiração máx. (conforme a norma DIN 28432) 50/60 Hz 0,00828 m³/h (2,3 ml/s) 0,00828 m³/h (2,3 ml/s)
Classe de protecção IP 31 IP 31
Especificações Bateria: Li-Ion (para uma autonomia de 5 dias com aspiração 1 h/dia) -
Peso 500 g (970 g com frasco) 500 g (970 g com frasco)