Print…
4-Bromo-2,6-dicloroanilina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A14884.14 A14884.22
A14884.14EA 70.4 EUR
A14884.14 A14884.22
4-Bromo-2,6-dicloroanilina ≥98%
4-Bromo-2,6-dicloroanilina
Purity: 98% CAS No.: 697-88-1 Molecular Formula: C6H4BrCl2N Formula Weight: 240.92 Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 2089687
Fórmula: C₆H₄BrCl₂N
Ponto de ebulição: 290 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025162
Número CAS: 697-88-1
EINECS: 211-809-5