2-Bromo-5-clorofluorobenzeno ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19570.06
A19570.14
A19570.06EA
23.7
EUR
A19570.06
A19570.14
2-Bromo-5-clorofluorobenzeno ≥98%
2-Bromo-5-clorofluorobenzeno
Purity: 98%
CAS No.: 1996-29-8
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 70-72°/11mm
Beilstein Reference: 2081083
MDL No.: MFCD00079708
Fórmula:
C₆H₃BrClF Ponto de ebulição: 70…72 °C (11 mmHg) Densidade: 1,678 Ponto de Inflamação: 92 °C (197 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00079708 Número CAS: 1996-29-8 |