Print…
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1407-1G B1407-5G
TCIAB1407-1GEA 62 EUR
TCIAB1407-1G TCIAB1407-5G
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Número MDL : MFCD00040903
Número CAS: 59748-90-2
EINECS: 261-911-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99428aabf1f4e5a42e431a02ba8305a9220c2bd5&vid=f9ce0e0612c6c71ba671c7de25db4b8d414773e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 175.0 deg-C