5-Bromo-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12218.09
A12218.18
A12218.30
A12218.09EA
33.5
EUR
A12218.09
A12218.18
A12218.30
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid ≥98%
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 21739-92-4
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Odour: Odourless
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 2691432
MDL No.: MFCD00002415
Fórmula:
C₇H₄BrClO₂ Ponto de ebulição: 316 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 157…162 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002415 Número CAS: 21739-92-4 EINECS: 244-558-5 |