3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
A13449.06
A13449.14
A13449.06EA
54.3
EUR
A13449.06
A13449.14
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 19652-32-5
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 2362159
Fórmula:
C₇H₄BrClO₂ Ponto de Fusão: 84…88 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051690 Número CAS: 19652-32-5 |