Print…
1-Bromo-4-chlorobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12160.0B A12160.22 A12160.30
A12160.0BEA 129 EUR
A12160.0B A12160.22 A12160.30
1-Bromo-4-chlorobenzene ≥98%
1-Bromo-4-chlorobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 106-39-8 Molecular Formula: C6H4BrCl Formula Weight: 191.46 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Aromatic Boiling Point: 196° Beilstein Reference: 1099014 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00000600
Fórmula: C₆H₄BrCl
Ponto de ebulição: 196 °C
Ponto de Fusão: 63…67 °C
Densidade: 1,651
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000600
Número CAS: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III