Print…
1-Bromo-4-chlorobenzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromochlorobenzene
106830010 106835000 106830500 106831000
ACRO106830010EA 96.3 EUR
ACRO106830010 ACRO106835000 ACRO106830500 ACRO106831000
1-Bromo-4-chlorobenzene 99%
1-Bromo-4-chlorobenzene
Fórmula: C₆H₄BrCl
Ponto de ebulição: 196 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 64…67 °C
Densidade: 1,651 g/cm³
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000600
Número CAS: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %