Print…
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
331900250 331900050
ACRO331900250EA 51.5 EUR
ACRO331900250 ACRO331900050
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene 98%
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrCl₂
Ponto de ebulição: 232 °C
Ponto de Fusão: 74…77 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00000584
Número CAS: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7
Encomendar
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
GC ≥97.5 %