Print…
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L11062.06 L11062.14
L11062.06EA 48.6 EUR
L11062.06 L11062.14
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene ≥97%
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Purity: 97% CAS No.: 19393-92-1 Molecular Formula: C6H3BrCl2 Formula Weight: 225.91 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 59-62° Boiling Point: 241-243° Beilstein Reference: 1681054 MDL No.: MFCD00000574
Fórmula: C₆H₃BrCl₂
Ponto de ebulição: 241…243 °C
Ponto de Fusão: 59…62 °C
Densidade: 2,077 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000574
Número CAS: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6