1-Bromo-2,3-dichlorobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21904.14
B21904.22
B21904.14EA
47.1
EUR
B21904.14
B21904.22
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene ≥98%
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 56961-77-4
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 243°
MDL No.: MFCD00000536
Fórmula:
C₆H₃BrCl₂ Ponto de ebulição: 243 °C Ponto de Fusão: 56…60 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000536 Número CAS: 56961-77-4 EINECS: 260-476-2 |