Print…
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12923.14 A12923.06 A12923.22
A12923.14EA 104 EUR
A12923.14 A12923.06 A12923.22
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid ≥97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 3336-41-2 Molecular Formula: C7H4Cl2O3 Formula Weight: 207.01 Melting Point: 265-270° Beilstein Reference: 2616297
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₃
Ponto de ebulição: 341 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 265…270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002550
Número CAS: 3336-41-2
EINECS: 222-071-9