Print…
Ácido 5-Bromoantranilico 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
305620050 305620250
ACRO305620050EA 41.9 EUR
ACRO305620050 ACRO305620250
Ácido 5-Bromoantranilico 97%
Ácido 5-Bromoantranilico
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de ebulição: 342 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 218…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007823
Número CAS: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01389
Encomendar
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %