Print…
4-Bromobenzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Bromobenzoic Acid
148700250 148701000 148705000
ACRO148700250EA 39.7 EUR
ACRO148700250 ACRO148701000 ACRO148705000
4-Bromobenzoic acid 97%
4-Bromobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 251…256 °C
Densidade: 1,894 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002529
Número CAS: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Merck Index: 13,01392
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 251 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %