Print…
Anéis antigotejamento para frascos de laboratório
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07105600 07105601
LENZ07105600EA 21 EUR
LENZ07105600 LENZ07105601
Anéis antigotejamento para frascos de laboratório
Tampas Tampas para Frascos
Pouring rings are made of ETFE.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +180 °C