Print…
Anéis antigotejamento para frascos de laboratório
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
07105400 07105401
LENZ07105400EA 8.2 EUR
LENZ07105400 LENZ07105401
Anéis antigotejamento para frascos de laboratório
Tampas Tampas para Frascos
Pouring rings, made of polypropylene.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +140 °C
  • Good chemical resistance