Print…
Ácido 3-Bromobenzoico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: m-Bromobenzoic Acid
A12606.14 A12606.22
A12606.14EA 44.9 EUR
A12606.14 A12606.22
Ácido 3-Bromobenzoico ≥98%
Ácido 3-Bromobenzoico
Purity: 98+% CAS No.: 585-76-2 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 153-157° Beilstein Reference: 2041792
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Peso Molecular: 201.02 g/mol
Ponto de ebulição: 308
Ponto de Fusão: 153…157 °C
Densidade: 1.948
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002487
Número CAS: 585-76-2
EINECS: 209-562-3