Print…
Ácido 3-Bromobenzoico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: m-Bromobenzoic Acid
181350250 181350050 181351000
ACRO181350250EA 41.1 EUR
ACRO181350250 ACRO181350050 ACRO181351000
Ácido 3-Bromobenzoico 99%
Ácido 3-Bromobenzoico
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Peso Molecular: 201.02 g/mol
Ponto de ebulição: 308
Ponto de Fusão: 154…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002487
Número CAS: 585-76-2
EINECS: 209-562-3
Encomendar
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %