Print…
Cateter intravenoso, Surflo®
Fornecedor: TERUMO
SR-DM1445PX SR-DM1645PX SR-DM1645WX SR-DM1745PX SR-DM1832PX SR-DM1832WX SR-DM1845PX SR-DM1845WX SR-DM2032PX SR-DM2032WX SR-DM2225PX SR-DM2225WX SR-DM2419PX SR-DM2419WX SR-DM2619PX SR-DM2619WX SR-OX1664C1 SR-OX1464C1 SR-OX1651C1 SR-OX1832C1 SR-OX1851C1 SR-OX1864C1 SR-OX2032C1 SR-OX2051C1 SR-OX2225C1 SR-OX2419C1
TERUSR-DM1445PXEA 107 EUR
TERUSR-DM1445PX TERUSR-DM1645PX TERUSR-DM1645WX TERUSR-DM1745PX TERUSR-DM1832PX TERUSR-DM1832WX TERUSR-DM1845PX TERUSR-DM1845WX TERUSR-DM2032PX TERUSR-DM2032WX TERUSR-DM2225PX TERUSR-DM2225WX TERUSR-DM2419PX TERUSR-DM2419WX TERUSR-DM2619PX TERUSR-DM2619WX TERUSR-OX1664C1 TERUSR-OX1464C1 TERUSR-OX1651C1 TERUSR-OX1832C1 TERUSR-OX1851C1 TERUSR-OX1864C1 TERUSR-OX2032C1 TERUSR-OX2051C1 TERUSR-OX2225C1 TERUSR-OX2419C1
Cateter intravenoso, Surflo®
Cânulas
Este cateter intravenoso está disponível em três tipos: Direito (EFTE), com asas (FEP) e com asas e injector (FEP).
  • A ponta do cateter possui um formato afunilado ideal para assegurar uma transição suave da agulha para o cateter
  • Visto tratar-se de um material mais resistente, há menos probabilidade de a ponta rachar ou se descascar
  • Praticamente para cada calibre está disponível um obturador da mesma cor do cateter
  • O obturador previne a formação de trombos no lúmen do cateter quando a infusão é interrompida