Print…
2-Bromobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: o-Bromobenzoic Acid
A13608.0B A13608.18 A13608.30
A13608.0BEA 602 EUR
A13608.0B A13608.18 A13608.30
2-Bromobenzoic acid ≥98%
2-Bromobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 88-65-3 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 971266
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 146…150 °C
Densidade: 1,930
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002402
Número CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6