Print…
2-Bromobenzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: o-Bromobenzoic Acid
160080250 160081000
ACRO160080250EA 31.7 EUR
ACRO160080250 ACRO160081000
2-Bromobenzoic acid 97%
2-Bromobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 146…151 °C
Densidade: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002402
Número CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 150 °C
HPLC ≥96.0 %
Fines ≤8.5 % (< 0.5 cm)