Print…
Elétrodos de pH para indústrias químicas e farmacêuticas, EasyFerm Plus
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
238633-1553 238633-1213 238633-1243 238633-1253 238633-1273 238633-1223 238633-1263 238633-1151 238633-1171 238633-1141 238633-1111 238633-1523 238633-1161 238633-1573 238633-1533 238633-1513 238633-1543 238633-1121 238633-1112 238633-1142
662-2064EA 556 EUR
662-2064 662-2052 662-2053 662-2054 662-2055 662-2056 662-2057 662-2058 662-2060 662-2059 662-2061 662-2062 662-2063 662-2065 662-2066 662-2067 662-2068 662-2320 HAMI238633-1112 HAMI238633-1142
Elétrodos de pH para indústrias químicas e farmacêuticas, EasyFerm Plus
Eléctrodos Eléctrodos de pH
Os elétrodos EasyFerm Plus foram concebidos para suportar aplicações exigentes em indústrias químicas e farmacêuticas. São fornecidos com um eletrólito pré-pressurizado que impede a difusão da amostra no sensor.
  • Material do elétrodo: vidro
  • Gama de pH: 0 a 14
  • Gama de pressão: 0 a 6 bar
  • Eletrólito: PhermLyte pressurizado
  • Diafragma: HP-Coatramic
O cartucho de referência Everef-F assegura que o eletrólito de referência Phermlyte permanece sem prata e sem precipitações. Os elétrodos suportam esterilização a vapor e em autoclave e limpeza CIP.