Reagentes de deteção Western blotting, Amersham™ ECL™ Prime
Fornecedor: Cytiva
Amersham™ ECL™ Prime é um reagente de deteção de Western blotting altamente sensível que é caracterizado pela emissão de um sinal estável, permitindo a possibilidade de re-exposição e facilitar vários "blots" durante o mesmo procedimento experimental. Amersham™ ECL™ Prime permite ainda uma deteção quantitativa numa ampla gama de níveis de proteína e uma redução no consumo de reagentes de anticorpos. O elevado desempenho do Amersham™ ECL™ Prime é devido à presença de um intensificador no reagente, melhorando significativamente a intensidade e a duração do sinal. O sinal luminoso pode ainda ser intensificado pela adição de um catalisador.
- A intensidade e sensibilidade elevada do sinal permite o uso de anticorpos primários e secundários altamente diluídos sem redução na sensibilidade
- O sinal estável permite múltiplas exposições
- Compatível com os marcadores de peso molecular Rainbow™ e os marcadores de Wester Blotting Amersham ECL™ DualVue™
- Otimizado para utilização com membranas Amersham Hybond™ P (PVDF) e comptível com membranas Amersham Hybond™-ECL™ (nitrocelulose)
Fornecimento: Inclui a Solução A (solução de luminol) e a Solução B (solução de peróxido), suficiente para membranas de 1000 cm² ou 3000 cm².