Print…
Medidor multiparamétrico portátil (pH/iões/oxigénio), SevenGo Duo pro™ SG68
Fornecedor: Mettler - Toledo
51302610 51302611 51302612 51302613
665-0267EA 2010 EUR
665-0267 665-0193 665-0194 665-0268
Medidor multiparamétrico portátil (pH/iões/oxigénio), SevenGo Duo pro™ SG68
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Medidor de canal duplo portátil para a determinação paralela de pH, mV ou concentrações de iões e oxigénio dissolvido.
  • Caixa robusta e impermeável, display retroiluminado e menu intuitivo
  • Calibração de pH até cinco pontos
  • Compensação manual ou automática da pressão atmosférica
  • Porta de infravermelhos para transmissão dos dados para uma impressora ou PC
  • Fiabilidade extra graças a um apoio abrangente para sensores inteligentes (ISM®)
SG68-FK2 Field Kit includes the same items as SG68-ELK, plus field compact case, rubber holster, 2 SevenGo clips, buffer sachets pH (two each: 4,00, 7,00) and calibration bottles.
Informações de encomenda: SG68-ELK Electrode Kit includes dual-channel pH/ion/dissolved oxygen meter with InLab® Expert-Pro-ISM-IP67 and InLab® 605-ISM (both IP 67 and 1,8 m fixed cable) complete with batteries, wrist strap, operating instructions, test certificate and declaration of conformity.
SG68-FK2 Field Kit includes the same items as SG68-ELK, plus field compact case, rubber holster, 2 SevenGo clips, buffer sachets pH (two each: 4,00, 7,00) and calibration bottles.