Print…
4-Bromobenzonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
106710100 106710500
ACRO106710100EA 36.1 EUR
ACRO106710100 ACRO106710500
4-Bromobenzonitrile 98%
4-Bromobenzonitrile
Fórmula: C₇H₄BrN
Ponto de ebulição: 235…237 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 111…114 °C
Densidade: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001811
Número CAS: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %