Print…
2-Bromobenzonitrile ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A10679.06 A10679.14 A10679.22
A10679.06EA 44.6 EUR
A10679.06 A10679.14 A10679.22
2-Bromobenzonitrile ≥99%
2-Bromobenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 2042-37-7 Molecular Formula: C7H4BrN Formula Weight: 182.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 53-56° Boiling Point: 251-253° Beilstein Reference: 2042185 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001772
Fórmula: C₇H₄BrN
Ponto de ebulição: 251…253 °C
Ponto de Fusão: 53…56 °C
Densidade: 1,496
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001772
Número CAS: 2042-37-7
EINECS: 218-045-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III