Print…
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12780.06 A12780.14 A12780.22
A12780.06EA 42.8 EUR
A12780.06 A12780.14 A12780.22
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 1948512
Fórmula: C₇H₄Br₂O₂
Ponto de Fusão: 179…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016980
Número CAS: 2973-77-5
EINECS: 221-017-1