Print…
3,5-Dibromosalicylaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
153400250 153401000
ACRO153400250EA 122 EUR
ACRO153400250 ACRO153401000
3,5-Dibromosalicylaldehyde 98%
3,5-Dibromosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₄Br₂O₂
Ponto de ebulição: 261 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003318
Número CAS: 90-59-5
EINECS: 202-003-4
Merck Index: 13,03052
Encomendar
Appearance Yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %