Print…
6-Bromoveratraldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 6-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
A13591.06 A13591.14 A13591.22
A13591.06EA 66.2 EUR
A13591.06 A13591.14 A13591.22
6-Bromoveratraldehyde ≥97%
6-Bromoveratraldehyde
Purity: 97% CAS No.: 5392-10-9 Molecular Formula: C9H9BrO3 Formula Weight: 245.08 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 2052355
Fórmula: C₉H₉BrO₃
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 147…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003301
Número CAS: 5392-10-9
EINECS: 226-390-4