Print…
3-Bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
A12861.14 A12861.22
A12861.14EA 29.9 EUR
A12861.14 A12861.22
3-Bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldeído ≥98%
3-Bromo-4-hidroxi-5-metoxibenzaldeído
Purity: 98% CAS No.: 2973-76-4 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 162-166° Beilstein Reference: 2049761
Fórmula: C₈H₇BrO₃
Peso Molecular: 231.05 g/mol
Ponto de ebulição: 314
Ponto de Fusão: 162…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006940
Número CAS: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6