Print…
VWR®, Adaptadores, conectores, espigões para Versatile Caps
Fornecedor: VWR Collection
216-0644EA 111 EUR
216-0644 216-0645 216-0646 216-0647 216-0648 216-0649 216-0683 216-0684 216-0685 216-0686 216-0687 216-0688 216-0689 216-0690 216-0691 216-0692 216-0693 216-0694 216-0695 216-0696 216-0697 216-0698 391-0349 391-0350 391-0351 391-0352 391-0353 391-0354 391-0355
VWR®, Adaptadores, conectores, espigões para Versatile Caps
Frascos Garrafões
A VWR® expandiu as características e vantagens do garrafão VWR® ao disponibilizar as tecnologias Versatile Cap, Versatile Barb e a tecnologia avançada Spigot. Estes três componentes complementam uma grande diversidade de aplicações suportadas pelo garrafão VWR®. A tampa à prova de fugas com junta substituível permite substituir rapidamente o conector superior de cada garrafão para satisfazer os requisitos específicos da aplicação. A Versatile Cap é empilhável e é disponibilizada em ambas as versões de 83 mm (compatível com a maioria dos garrafões existentes no mercado) e de boca extralarga de 120 mm de adaptação exclusiva ao garrafão de boca extralarga da VWR® de 20 l e 40 l. Estão disponíveis adaptadores fechados com janela transparente para permitir a visualização da homogeneização das soluções. As opções de conexão rápida também fazem parte das inúmeras capacidades disponibilizadas pela tecnologia Versatile Cap. Esta inclui combinações de conexão rápida de duas, três e quatro portas. Na tubulação inferior, é usada a tecnologia Versatile Barb para substituir a torneira e proporcionar flexibilidade na drenagem, na ligação a uma bomba ou a equipamento automatizado, ou na ligação a um funil de enchimento. Está igualmente disponível um conector com guarnição sanitária para permitir que o garrafão se torne um reservatório de abastecimento de um sistema de maiores dimensões.
  • Versatile Cap technology provides the flexibility of interchangeable top connectors
  • Versatile Cap is offered in industry standard size and also extra wide mouth version to fit extra wide mouth carboys
  • Quick release latches for easy port change
  • Available in a variety of configurations
  • Versatile Barb offers a convenient solution for bottom connections and are available in 5/8" and 3/4" hose barb sizes
  • Spigot controls two flow rates