Print…
VWR®, Carboys, Wide Neck, HDPE
Fornecedor: VWR Collection
216-0615EA 119 EUR
216-0615 216-0621 216-0622 216-0628 216-0629 216-0634 216-0635 216-0642
VWR®, Carboys, Wide Neck, HDPE
Frascos Garrafões
HDPE.
  • A tecnologia Versatile Cap assegura a flexibilidade dos conectores intercambiáveis
  • Versão de boca extralarga para facilitar o enchimento e a limpeza
  • A tecnologia Smart Barb oferece opções de torneiras intercambiáveis
O garrafão de HDPE VWR® é um sistema avançado para manuseamento de fluidos, desenvolvido especificamente para o utilizador final. O corpo ergonomicamente concebido possui a tecnologia Versaltile Cap VWR® para proporcionar facilidade de utilização e de limpeza. O garrafão é feito de HDPE, que é mais resistente aos riscos e possui melhor resistência a produtos químicos do que os garrafões de outros tipos, sendo ideal para a maioria dos tampões e reagentes, bem como para pós e produtos sólidos. O corpo do garrafão inclui características de design que facilitam o manuseamento e manipulação durante a elevação, enchimento e dispensação, enquanto a tecnologia Versatile Cap VWR® proporciona ligações superiores intercambiáveis e à prova de fugas. Entre as características do garrafão estão incluídos um conjunto de pegas na parte superior e inferior, marcas de graduação em relevo de fácil leitura e marca de identificação do tipo de material usado. Os garrafões de 20 e 40 L também estão disponíveis com uma boca extralarga para facilitar o enchimento e limpeza.