Print…
5-Bromo-o-anisaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
A19396.14 A19396.22
A19396.14EA 22 EUR
A19396.14 A19396.22
5-Bromo-o-anisaldehyde ≥98%
5-Bromo-o-anisaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 25016-01-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 508840
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 269 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 114…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003347
Número CAS: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3