Print…
5-Bromo-o-anisaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
167520250 167520050 167521000
ACRO167520250EA 40.6 EUR
ACRO167520250 ACRO167520050 ACRO167521000
5-Bromo-o-anisaldehyde 99%
5-Bromo-o-anisaldehyde
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Peso Molecular: 215.05 g/mol
Ponto de ebulição: 269
Ponto de Fusão: 115…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003347
Número CAS: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3
Encomendar
Appearance Off-white to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥98.5 %