Print…
Grampos para grelhas de suporte
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06247015 06247010 06247020
LENZ06247015EA 1540 EUR
LENZ06247015 LENZ06247010 LENZ06247020
Grampos para grelhas de suporte
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
Stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
For fixing lids onto reaction vessels, available for flat flanges LF100-200.