Print…
3-Bromo-p-anisaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
A15274.06 A15274.14
A15274.06EA 33.4 EUR
A15274.06 A15274.14
3-Bromo-p-anisaldeído ≥98%
3-Bromo-p-anisaldeído
Purity: 98% CAS No.: 34841-06-0 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 49-53° Boiling Point: 108-110°/1mm MDL No.: MFCD00016599
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 108…110 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 49…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016599
Número CAS: 34841-06-0
EINECS: 252-241-8