Print…
4-Bromobenzaldeído zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
MQ200
8.04146.0010 8.04146.0100
8.04146.0010EA 45.6 EUR
8.04146.0010 8.04146.0100
4-Bromobenzaldeído zS, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅BrO
Peso Molecular: 185.02 g/mol
Ponto de ebulição: 244
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Densidade: 1.849 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003377
Número CAS: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 55 - 58 °C
Molar Mass 185.02 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Boiling Point 123 - 125 °C (31 hPa)
Flash Point 108 °C
Density 1.85 g/cm3