4-Bromobenzaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14237.22
A14237.14
A14237.36
A14237.22EA
184
EUR
A14237.22
A14237.14
A14237.36
4-Bromobenzaldeído ≥98%
4-Bromobenzaldeído
Purity: 98+%
CAS No.: 1122-91-4
Molecular Formula: C7H5BrO
Formula Weight: 185.03
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 66-68°/2mm
Beilstein Reference: 507100
MDL No.: MFCD00003377
Fórmula:
C₇H₅BrO Ponto de ebulição: 66…68 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: 55…58 °C Densidade: 1,849 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 108 °C (226 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003377 Número CAS: 1122-91-4 EINECS: 214-365-0 |