Print…
3-Bromobenzaldeído 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
106660250 106661000
ACRO106660250EA 35 EUR
ACRO106660250 ACRO106661000
3-Bromobenzaldeído 96%
3-Bromobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅BrO
Ponto de ebulição: 229 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18…21 °C
Densidade: 1,58 g/cm³
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003345
Número CAS: 3132-99-8
EINECS: 221-526-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5920 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %