2-Bromobenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
o-Bromobenzaldehyde
A15065.14
A15065.22
A15065.36
A15065.14EA
75.8
EUR
A15065.14
A15065.22
A15065.36
2-Bromobenzaldehyde ≥98%
2-Bromobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 6630-33-7
Molecular Formula: C7H5BrO
Formula Weight: 185.03
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5960
Odour: Characteristic
Melting Point: 18-21°
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 636132
MDL No.: MFCD00003300
Fórmula:
C₇H₅BrO Ponto de ebulição: 228…230 °C Ponto de Fusão: 18…21 °C Densidade: 1,597 Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003300 Número CAS: 6630-33-7 EINECS: 229-622-2 |