Print…
2-Bromobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: o-Bromobenzaldehyde
106650100 106650250 106651000
ACRO106650100EA 68.7 EUR
ACRO106650100 ACRO106650250 ACRO106651000
2-Bromobenzaldehyde 97%
2-Bromobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅BrO
Ponto de ebulição: 230 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 21…22 °C
Densidade: 1,58 g/cm³
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003300
Número CAS: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5950 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %