Print…
Bromobenzeno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01786.0005 8.01786.0250 8.01786.1000 8.01786.9026
8.01786.0005EA 24.9 EUR
8.01786.0005 8.01786.0250 8.01786.1000 8.01786.9026
Bromobenzeno para síntese, Sigma-Aldrich®
Bromobenzeno
Fórmula: C₆H₅Br
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000055
Número CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01390
Encomendar
Solubility 4 g/l (20 °C)
Melting Point -31 °C
Molar Mass 157 g/mol
Boiling Point 156 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 51 °C
Refractive Index 1.5602 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 - 2.5 %(V)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 565 °C
Saturation concentration 26 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid